(S)-(+)-Clopidogrel sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl (S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetate sulphate, (S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulphate, Methyl (S)-(+)-2-(2-Chlorophenyl)-2-[6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl]acetate sulphate
C2556-1G
C2556-5G
TCIAC2556-1GEA
75
EUR
TCIAC2556-1G
TCIAC2556-5G
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate
Formula:
C₁₆H₁₆ClNO₂S MW: 419,89 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00876395 Núm. CAS: 120202-66-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical Isomer | max. 0.5 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +54.0 to +58.0 deg (C=1, MeOH) |