N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Benzyloxycarbonylisonipecotic acid, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Cbz-isonipecotic acid, 1-Carbobenzoxyisonipecotic acid, 1-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid, N-Cbz-4-Piperidinecarboxylic acid
C2563-5G C2563-25G C2563-1G
TCIAC2563-5GEA 122 EUR
TCIAC2563-5G TCIAC2563-25G TCIAC2563-1G
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,2900 g/mol
Número MDL: MFCD01568759
Núm. CAS: 10314-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efcc66dffa16f99443ab83b49c7d019bab69bbaa&vid=efcc66dffa16f99443ab83b49c7d019bab69bbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C