Cilnidipine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Cinnamyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
C2564-1G C2564-5G
TCIAC2564-1GEA 42 EUR
TCIAC2564-1G TCIAC2564-5G
Cilnidipine ≥98.0% (by HPLC)
Cilnidipine
Formula: C₂₇H₂₈N₂O₇
MW: 492,53 g/mol
Número MDL: MFCD00865853
Núm. CAS: 132203-70-4
Índice Merck: 14,02275
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.55 to 5.75 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C