N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-phenylacetic acid, Z-D-Phg-OH, Z-D-2-phenylglycine, Cbz-D-Phg-OH
C2566-1G
C2566-5G
TCIAC2566-1GEA
25
EUR
TCIAC2566-1G
TCIAC2566-5G
N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine ≥98.0% (by HPLC)
N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine
Formula:
C₁₆H₁₅NO₄ MW: 285.29 g/mol |
Número MDL:
MFCD00021703 Núm. CAS: 17609-52-8 EINECS: 241-582-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 130.0 to 135.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -114.0 to -118.0 deg (C=1, ethanol) |