2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2568-1G C2568-5G
TCIAC2568-1GEA 30 EUR
TCIAC2568-1G TCIAC2568-5G
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00042224
Núm. CAS: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %