4-Carbamoylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
C2570-1G C2570-5G
TCIAC2570-1GEA 45 EUR
TCIAC2570-1G TCIAC2570-5G
4-Carbamoylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
MW: 164.955 g/mol
Pto. de fusión: 234°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411940
Núm. CAS: 123088-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %