Carazolol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol
C2578-200MG C2578-1G
TCIAC2578-200MGEA 94 EUR
TCIAC2578-200MG TCIAC2578-1G
Carazolol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Carazolol
Formula: C₁₈H₂₂N₂O₂
MW: 298,39 g/mol
Número MDL: MFCD00864588
Núm. CAS: 57775-29-8
EINECS: 260-945-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01778
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C