3-Clorobenzoilacetonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2581-1G C2581-5G
TCIAC2581-1GEA 24 EUR
TCIAC2581-1G TCIAC2581-5G
3-Clorobenzoilacetonitrilo ≥97.0% (por GC)
3-Clorobenzoilacetonitrilo
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067891
Núm. CAS: 21667-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C