4-Clorobenzoilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2582-5G C2582-25G
TCIAC2582-5GEA 266 EUR
TCIAC2582-5G TCIAC2582-25G
4-Clorobenzoilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Clorobenzoilacetonitrilo
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Pto. de fusión: 128°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051625
Núm. CAS: 4640-66-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %