(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol, (R)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, Benzyl (R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, (R)-1-Cbz-3-pyrrolidinol, (R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (R)-1-Carbobenzoxy-3-hydroxypyrrolidine
C2585-5G C2585-1G
TCIAC2585-5GEA 150 EUR
TCIAC2585-5G TCIAC2585-1G
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221.2524 g/mol
Número MDL: MFCD07368258
Núm. CAS: 100858-33-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, CHCL3)