2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Cloro-5-nitro-2-picolina, 6-Cloro-2-metil-5-nitropiridina, 2-Cloro-3-nitro-6-picolina
C2594-1G C2594-5G C2594-25G
TCIAC2594-1GEA 29 EUR
TCIAC2594-1G TCIAC2594-5G TCIAC2594-25G
2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Número MDL: MFCD03085820
Núm. CAS: 56057-19-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C