Caronic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic Anhydride, 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
C2596-1G C2596-5G
TCIAC2596-1GEA 68 EUR
TCIAC2596-1G TCIAC2596-5G
Caronic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Caronic anhydride
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD09751198
Núm. CAS: 67911-21-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C