4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Morpholinopropyl Chloride
C2602-5G C2602-25G
TCIAC2602-5GEA 21 EUR
TCIAC2602-5G TCIAC2602-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formula: C₇H₁₄ClNO
Pto. Ebullición: 115°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039714
Núm. CAS: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %