2-Ciano-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metilpiridina-2-carbonitrilo, 2-Ciano-4-picolina, 2-Ciano-γ-picolina
C2603-5G C2603-25G
TCIAC2603-5GEA 82 EUR
TCIAC2603-5G TCIAC2603-25G
2-Ciano-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Ciano-4-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD00128868
Núm. CAS: 1620-76-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C