2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C2606-1G C2606-5G
TCIAC2606-1GEA 41 EUR
TCIAC2606-1G TCIAC2606-5G
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀ClNO
Número MDL: MFCD00021051
Núm. CAS: 1424-66-4
EINECS: 215-840-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C