2-Cloro-6-fluorobenzotiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-6-fluoro-1,3-benzotiazol
C2607-1G C2607-5G
TCIAC2607-1GEA 64 EUR
TCIAC2607-1G TCIAC2607-5G
2-Cloro-6-fluorobenzotiazol ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-fluorobenzotiazol
Formula: C₇H₃ClFNS
MW: 187,62 g/mol
Número MDL: MFCD04448822
Núm. CAS: 399-74-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C