4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2618-5G
C2618-25G
TCIAC2618-5GEA
67
EUR
TCIAC2618-5G
TCIAC2618-25G
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Formula:
C₂₁H₂₅NO Pto. de fusión: 54°C |
Número MDL:
MFCD00075145 Núm. CAS: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |