Clonixin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2619-25G
C2619-1G
C2619-5G
TCIAC2619-25GEA
86
EUR
TCIAC2619-25G
TCIAC2619-1G
TCIAC2619-5G
Clonixin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Clonixin
Formula:
C₁₃H₁₁ClN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00864292 Núm. CAS: 17737-65-4 EINECS: 241-730-1 Índice Merck: 14,02392 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 240.0 to 244.0 deg-C |