L-Carnitine-L-tartrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis[[(R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]trimethylammonium] L-Tartrate
C2625-25G C2625-5G
TCIAC2625-25GEA 81 EUR
TCIAC2625-25G TCIAC2625-5G
L-Carnitine-L-tartrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Carnitine-L-tartrate
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 236,24 g/mol
Número MDL: MFCD04974128
Núm. CAS: 36687-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc211b8697e2c1e78bf8f4cbd349032c9b2714e&vid=e69e96bd5d8ea8b77c8d07c3dd9cbeb681b5cad3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %