2-Cloro-4-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2631-5G
C2631-25G
TCIAC2631-5GEA
35
EUR
TCIAC2631-5G
TCIAC2631-25G
2-Cloro-4-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-metilpirimidina
Formula:
C₅H₅ClN₂ Pto. Ebullición: 94°C |
Número MDL:
MFCD00054434 Núm. CAS: 13036-57-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |