3-Clorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chlorobenzoic hydrazide
C2648-5G C2648-25G
TCIAC2648-5GEA 35 EUR
TCIAC2648-5G TCIAC2648-25G
3-Clorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Clorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.6 g/mol
Número MDL: MFCD00014757
Núm. CAS: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C