6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, Ziprasidone Impurity F, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-indolinone
C2651-5G C2651-1G
TCIAC2651-5GEA 148 EUR
TCIAC2651-5G TCIAC2651-1G
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole
Formula: C₁₀H₉Cl₂NO
MW: 230,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411598
Núm. CAS: 118289-55-7
EINECS: 421-320-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C