1-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
C2654-5G C2654-25G
TCIAC2654-5GEA 66 EUR
TCIAC2654-5G TCIAC2654-25G
1-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina ≥96.0% (por GC)
1-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174.54 g/mol
Número MDL: MFCD00955617
Núm. CAS: 14432-16-7
EINECS: 238-404-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %