3-Fluoropiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
C2655-1G C2655-5G
TCIAC2655-1GEA 23 EUR
TCIAC2655-1G TCIAC2655-5G
3-Fluoropiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Número MDL: MFCD06797501
Núm. CAS: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %