Cymoxanil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyiminoacetamide
C2657-5G
C2657-25G
TCIAC2657-5GEA
39
EUR
TCIAC2657-5G
TCIAC2657-25G
Cymoxanil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cymoxanil
Formula:
C₇H₁₀N₄O₃ MW: 198,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00137381 Núm. CAS: 57966-95-7 EINECS: 261-043-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,02765 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |