Chloromethyl chlorosulphate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chloromethyl chlorosulphonate, Chlorosulphuric acid Chloromethyl Ester, Chlorosulphonic acid Chloromethyl Ester
C2660-5G C2660-25G
TCIAC2660-5GEA 75 EUR
TCIAC2660-5G TCIAC2660-25G
Chloromethyl chlorosulphate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Chloromethyl chlorosulphonate
Formula: CH₂Cl₂O₃S
Pto. Ebullición: 50°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041547
Núm. CAS: 49715-04-0
EINECS: 256-442-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %