Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Proveedor: TCI
C2662-200MG C2662-1G
TCIAC2662-200MGEA 123 EUR
TCIAC2662-200MG TCIAC2662-1G
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formula: C₁₈H₃₀Ir₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08459360
Núm. CAS: 12148-71-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 31.50 to 34.00 %