5-Chloro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C2665-1G C2665-5G
TCIAC2665-1GEA 30 EUR
TCIAC2665-1G TCIAC2665-5G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Pto. de fusión: 186°C
Número MDL: MFCD03411939
Núm. CAS: 148839-33-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %