Ácido 2-cloro-5-fluorofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
C2666-1G C2666-5G
TCIAC2666-1GEA 76 EUR
TCIAC2666-1G TCIAC2666-5G
Ácido 2-cloro-5-fluorofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-cloro-5-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Número MDL: MFCD06656272
Núm. CAS: 444666-39-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %