Ciprofibrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C2667-1G C2667-5G
TCIAC2667-1GEA 56 EUR
TCIAC2667-1G TCIAC2667-5G
Ciprofibrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ciprofibrate
Formula: C₁₃H₁₄Cl₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00467135
Núm. CAS: 52214-84-3
EINECS: 257-744-6
Índice Merck: 14,02313
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C