2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-Chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
C2668-5G C2668-25G
TCIAC2668-5GEA 28 EUR
TCIAC2668-5G TCIAC2668-25G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formula: C₈H₇ClN₂
Número MDL: MFCD00051676
Núm. CAS: 14237-71-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C