1-Cloro-4-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2670-5G C2670-1G
TCIAC2670-5GEA 98 EUR
TCIAC2670-5G TCIAC2670-1G
1-Cloro-4-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Cl
Pto. Ebullición: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191917
Núm. CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C