4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2672-5G C2672-25G
TCIAC2672-5GEA 16 EUR
TCIAC2672-5G TCIAC2672-25G
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Número MDL: MFCD00006269
Núm. CAS: 769-28-8
EINECS: 212-207-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %