1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropyl-1-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C2680-1G
C2680-5G
TCIAC2680-1GEA
30
EUR
TCIAC2680-1G
TCIAC2680-5G
1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropyl-1-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropyl-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₃NO₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00083285 Núm. CAS: 84677-06-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 157.0 to 161.0 deg-C |