2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Z-2-hydroxyglycine, 2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxyacetic acid, 2-(Carbobenzoxyamino)-2-hydroxyacetic acid, N-Benzyloxycarbonyl-2-hydroxyglycine, N-Carbobenzoxy-2-hydroxyglycine, 2-(Cbz-amino)-2-hydroxyacetic acid
C2681-1G C2681-5G
TCIAC2681-1GEA 50 EUR
TCIAC2681-1G TCIAC2681-5G
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₅
MW: 225,2 g/mol
Número MDL: MFCD02179279
Núm. CAS: 56538-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %