4-Amino-ɑ-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Clenbuterol hydrochloride
C2691-100MG C2691-500MG
TCIAC2691-100MGEA 110 EUR
TCIAC2691-100MG TCIAC2691-500MG
4-Amino-ɑ-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₂O
MW: 313,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083280
Núm. CAS: 21898-19-1
EINECS: 244-643-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02347
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %