3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
C2692-1G C2692-5G
TCIAC2692-1GEA 26 EUR
TCIAC2692-1G TCIAC2692-5G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Número MDL: MFCD01863558
Núm. CAS: 218301-22-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C