2-Cloro-5-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2693-1G C2693-5G
TCIAC2693-1GEA 42 EUR
TCIAC2693-1G TCIAC2693-5G
2-Cloro-5-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-metoxipirimidina
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144.56 g/mol
Número MDL: MFCD08702770
Núm. CAS: 22536-65-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C