Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C2697-5G
C2697-25G
TCIAC2697-5GEA
32
EUR
TCIAC2697-5G
TCIAC2697-25G
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenzoilo
Formula:
C₇H₃Cl₂FO Pto. Ebullición: 95°C Pto. de inflamación: 107°C |
Número MDL:
MFCD00084954 Núm. CAS: 21900-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |