6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2698-1G C2698-5G
TCIAC2698-1GEA 56 EUR
TCIAC2698-1G TCIAC2698-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Número MDL: MFCD03001347
Núm. CAS: 216431-85-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C