Carprofen ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid
C2701-1G
C2701-5G
TCIAC2701-1GEA
56
EUR
TCIAC2701-1G
TCIAC2701-5G
Carprofen ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Carprofen
Formula:
C₁₅H₁₂ClNO₂ |
Número MDL:
MFCD00079028 Núm. CAS: 53716-49-7 EINECS: 258-712-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,01862 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 198.0 to 204.0 deg-C |