3-Cloro-4-fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2702-1G C2702-5G
TCIAC2702-1GEA 62 EUR
TCIAC2702-1G TCIAC2702-5G
3-Cloro-4-fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-4-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
Número MDL: MFCD00042507
Núm. CAS: 72235-56-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %