4-Cloro-1-fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2704-5G
C2704-25G
TCIAC2704-5GEA
62
EUR
TCIAC2704-5G
TCIAC2704-25G
4-Cloro-1-fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-1-fluoro-2-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ Pto. Ebullición: 237°C Pto. de fusión: 10°C |
Número MDL:
MFCD00069418 Núm. CAS: 345-18-6 EINECS: 206-457-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |