Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl Chloride
C2705-1G C2705-5G
TCIAC2705-1GEA 75 EUR
TCIAC2705-1G TCIAC2705-5G
Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.07
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00024882
Núm. CAS: 32333-53-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Freezing point 26.0 to 30.0 deg-C