5-Methylpicolinonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2706-1G C2706-5G
TCIAC2706-1GEA 29 EUR
TCIAC2706-1G TCIAC2706-5G
5-Methylpicolinonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Methylpicolinonitrile
Formula: C7H6N2
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD06200830
Núm. CAS: 1620-77-5
EINECS: 216-589-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C