3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2708-1G C2708-5G
TCIAC2708-1GEA 72 EUR
TCIAC2708-1G TCIAC2708-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (por GC)
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Número MDL: MFCD11226540
Núm. CAS: 473923-97-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C