N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2709-1G
C2709-5G
TCIAC2709-1GEA
22
EUR
TCIAC2709-1G
TCIAC2709-5G
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Formula:
C₁₂H₁₂N₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00274657 Núm. CAS: 152120-62-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |