1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
C2710-5G C2710-25G
TCIAC2710-5GEA 21 EUR
TCIAC2710-5G TCIAC2710-25G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₁FO
MW: 178,2000 g/mol
Pto. Ebullición: 61°C
Número MDL: MFCD10687164
Núm. CAS: 150322-73-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %