1-Cloro-4-iodobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper chip
C2713-5G
C2713-25G
TCIAC2713-5GEA
35
EUR
TCIAC2713-5G
TCIAC2713-25G
1-Cloro-4-iodobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Cloro-4-iodobutano
Formula:
C₄H₈ClI Pto. Ebullición: 67°C Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00039415 Núm. CAS: 10297-05-9 EINECS: 233-669-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...