1-Cloro-6-iodohexano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
C2714-5G C2714-25G
TCIAC2714-5GEA 46 EUR
TCIAC2714-5G TCIAC2714-25G
1-Cloro-6-iodohexano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Cloro-6-iodohexano
Formula: C₆H₁₂ClI
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00039417
Núm. CAS: 34683-73-3
EINECS: 252-144-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %